Scintillation vials
20,00 ml, 27×60 mm, Ja
Katalog # 218-2255
Leverantör: RATIOLAB
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Scintillation vials made of polyethylene (PE-LD).
- Convenient closing and opening
- Leakproof cap
- For use with robotic analytical system
Specifikationer
- Med lock:Ja
- Diam×H:27×60 mm
- Kapacitet:20,00 ml