Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Toluen
Toluen ≥99.7% för HPLC
Toluen ≥99.7% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
Toluen ≥99.7% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
:
108-88-3
:
:
C₆H₅CH₃
:
MFCD00008512
:
92.14 g/mol
:
14,9529
:
111 °C
:
–93 °C
:
0,867
:
4 °C (40 °F)
:
Omgivande
:
203-625-9
:
1294
:
3,II
:
05-2114615130-69
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS07
ALFA22903.K2_TDS_EN
msds_ALFA022903
Thermo Scientific Acroseal 25 Years