Toluen ≥99% semiconductor grade
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-88-3
:
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512
:92.14 g/mol
Merck Index:14,9529
Kokande Pt:111 °C
Smält Pt:–93 °C
Densitet:0,867
Flash Pt:4 °C (40 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-625-9
FN:1294
ADR:3,II
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07