Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
Leverantör:   RATIOLAB
Multi purpose bottles
Leverantör:  RATIOLAB
Certificates
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Hals, diam.
    Tillgänglighet
    Price
  • RATI5922250
    Multipurpose collecting bottles with label
    Multipurpose collecting bottles with label
    2500 ml
    Blå
    80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 60 Items
    1 * 60 Items - 2 800,00 kr
    2 800,00 kr
    1 * 60 Items
       2 800,00 kr
  • RATI5922204
    Lids for multipurpose collecting bottles, 2000 or 2500 ml capacity
    Lids for multipurpose collecting bottles, 2000 or 2500 ml capacity
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • RATI5922253
    Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
    Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items