Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
Leverantör:  Simport Scientific
Certificates
Sample tubes
16 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Smooth and uniform inner surface
  • Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
  • Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Product Family Options
Tubes, not printed
Produktinformation
  • Kapacitet
    Stängningsstorlek
    Storlek
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 212-9336
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    1,2 ml
    -
    12,5×43 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 950,00 kr
    1 950,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 950,00 kr
  • 212-9338
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    2 ml
    -
    12,5×48 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 825,00 kr
    1 825,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 825,00 kr
  • 212-9337
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    2 ml
    -
    12,5×49 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 725,00 kr
    1 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 725,00 kr
  • 212-9339
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    3 ml
    -
    12,5×72 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 775,00 kr
    2 775,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 775,00 kr
  • 212-9341
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    4 ml
    -
    12,5×75 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 725,00 kr
    2 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 725,00 kr
  • 212-9340
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    4 ml
    -
    12,5×76 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 725,00 kr
    2 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 725,00 kr
  • 212-9343
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    5 ml
    -
    12,5×92 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 775,00 kr
    2 775,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 775,00 kr
  • 212-9342
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    5 ml
    -
    12,5×93 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 325,00 kr
    2 325,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 325,00 kr
Tubes, graduated, white printed
Produktinformation
  • Kapacitet
    Stängningsstorlek
    Storlek
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • SIMPT501-1ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    1,2 ml
    -
    12,5×43 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 100,00 kr
    3 100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 100,00 kr
  • SIMPT501-2TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    2 ml
    -
    12,5×48 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 100,00 kr
    3 100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 100,00 kr
  • SIMPT501-2ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    2 ml
    -
    12,5×49 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 100,00 kr
    3 100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 100,00 kr
  • SIMPT501-3ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    3 ml
    -
    12,5×72 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 475,00 kr
    3 475,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 475,00 kr
  • SIMPT501-4TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    4 ml
    -
    12,5×75 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 500,00 kr
  • SIMPT501-4ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    4 ml
    -
    12,5×76 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 500,00 kr
  • SIMPT501-5TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    5 ml
    -
    12,5×92 mm
    Round bottom
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 500,00 kr
  • SIMPT501-5ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    5 ml
    -
    12,5×93 mm
    Self standing
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 500,00 kr
Caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • PP
    Septum screw cap for sample tubes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2 025,00 kr
    2 025,00 kr
    1 * 250 Items
       2 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 05
    Screw caps for sample tubes with external threads, natural
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 08
    Screw caps for sample tubes with external threads, white
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 04
    Screw caps for sample tubes with external threads, lilac
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 02
    Screw caps for sample tubes with external threads, dark green
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 07
    Screw caps for sample tubes with external threads, red
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 14
    Screw caps for sample tubes with external threads, natural
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 01
    Screw caps for sample tubes with external threads, blue
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 09
    Screw caps for sample tubes with external threads, yellow
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 03
    Screw caps for sample tubes with external threads, grey
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 06
    Screw caps for sample tubes with external threads, orange
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 10
    Screw caps for sample tubes with external threads, blue
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 12
    Screw caps for sample tubes with external threads, grey
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 17
    Screw caps for sample tubes with external threads, yellow
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 16
    Screw caps for sample tubes with external threads, white
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 13
    Screw caps for sample tubes with external threads, lilac
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 15
    Screw caps for sample tubes with external threads, red
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 11
    Screw caps for sample tubes with external threads, dark green
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 600,00 kr