ContactUsLinkComponent
4-Isopropylphenol
4-Isopropylphenol
Catalog # EHERC14464100
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
4-Isopropylphenol
Catalog # EHERC14464100
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,25 g
  • Seq:
    3029
Specifications
About this item
 :
 :136.19 g/mol
Boiling Pt:213 °C (1013 hPa)
Melting Pt:60 °C
Density:0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:202-798-8
UN:2430
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:99-89-8
Formula:C₉H₁₂O
MDL Number:MFCD00002372