Renrumsdukar, Polywipe-C Heatseal
Supplier: CONTEC
Certificates
About this item
Lättviktsduken Polywipe-C Heatseal består av ett tyg som är stickat av fiberpolyester och har en räfflad yta för effektiv rengöring. Duken är laserskuren, vilket förseglar fibrerna i kanterna.
- En ej repande kant möjliggör att duken utnyttjas till 100%
- Extremt låg nivå av både partiklar och fibrer
- God sorptionsförmåga för lösningsmedel, kemikaliebeständiga
Den är idealisk för rengöring av ytor och processverktyg som kräver kontroll av partiklar, fibrer och kemiska rester samt för allmän rengöring i kritiska miljöer.
Lämpliga för användning i renrumsmiljöer av ISO-klass 3 till 4.
Specifications
- Catalog No:
- CONTPCHS-77B
- CONTPCHS-99
- CONTPCHS-1212
- Modell:
- Polywipe-C Heatseal
- Polywipe-C Heatseal
- Polywipe-C Heatseal
- Basvikt:
- 120 g/m²
- 120 g/m²
- 120 g/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:
- 265 ml/m²
- 265 ml/m²
- 265 ml/m²
- Absorptionsförmåga – inre:
- 2,23 ml/g
- 2,23 ml/g
- 2,23 ml/g
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- <1 s
- <1 s
- <1 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,005 g/m²
- 0,005 g/m²
- 0,005 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,004 g/m²
- 0,004 g/m²
- 0,004 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 0,110×10³/m²
- 0,110×10³/m²
- 0,110×10³/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):
- 2,53 × 10⁶/m²
- 2,53 × 10⁶/m²
- 2,53 × 10⁶/m²
- Joner – klorid:
- 0,050 ppm
- 0,050 ppm
- 0,050 ppm
- Joner – natrium:
- 0,200 ppm
- 0,200 ppm
- 0,200 ppm