Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
Leverantör:   RATIOLAB
Test tubes
Leverantör:  RATIOLAB
Certificates
Test tubes
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
  • PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
  • PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Product Family Options
Round bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Material
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 ml
    75 mm
    12 mm
    PS
    1 000/påse
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 1.000 Items
       410,00 kr
  • 4 ml
    70 mm
    11 mm
    PS
    1 000/påse
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 1.000 Items
       465,00 kr
  • 12 ml
    100 mm
    16 mm
    PS
    1 000/påse
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 840,00 kr
    840,00 kr
    1 * 1.000 Items
       840,00 kr
  • 5 ml
    75 mm
    12 mm
    PP
    1 000/påse
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 510,00 kr
    510,00 kr
    1 * 1.000 Items
       510,00 kr
  • 4 ml
    55 mm
    12 mm
    PS
    1 000/påse
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 1.000 Items
       420,00 kr