Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Aluminium, 16,5 mm
Katalog # BOCH5333
Leverantör:   BOCHEM
Double bosshead, cross type
Katalog # BOCH5333
Leverantör:  BOCHEM
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Aluminium, 16,5 mm
Price
150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Cross type bossheads made of aluminium.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • With thumb screw (M8)
Specifikationer
  • Material:
    Aluminium
  • För stavdiameter:
    16,5 mm