ContactUsLinkComponent
Klämmor för koniska fattningar, KECK™, DURAN®
Klämmor för koniska fattningar, KECK™, DURAN®
Catalog # SCOT290310006
Leverantör:  DWK Life Sciences
Klämmor för koniska fattningar, KECK™, DURAN®
Catalog # SCOT290310006
Leverantör:  DWK Life Sciences
Specifikationer
  • för NS:
    10 / 14 / 19 / 24 / 29 / 34 / 45
  • Färg:
    Blandade
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Polyoximetylen, färgad.
Delivery: Paketet innehåller följande klämmor: 2 × KC 14, 2 × KC 19, 1 × KC 29, 1 × KC 10, 1 × KC 24, 1 × KC 34, 1 × KC 45.