Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport trolleys
Transport trolleys
Leverantör:   BOCHEM
Transport trolleys
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Transport trolleys
Transport trolleys
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These transport trolleys are made of stainless steel with two lockable steering wheels. These trolleys are available with two or three plates.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Antal hyllor
    Tillgänglighet
    Price
  • BOCH11410
    Laboratorievagn 1, med två styrhjul, plattans mått 800×500 mm
    Laboratorievagn 1, med två styrhjul, plattans mått 800×500 mm
    40 kg per shelf; 80 kg tota l
    900×600×940 mm
    2
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 725,00 kr
    7 725,00 kr
    1 * 1 Items
       7 725,00 kr
  • BOCH11411
    Laboratorievagn 1, med två styrhjul, plattans mått 800×500 mm
    Laboratorievagn 1, med två styrhjul, plattans mått 800×500 mm
    40 kg per shelf; 120 kg tota l
    900×600×940 mm
    3
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 075,00 kr
    9 075,00 kr
    1 * 1 Items
       9 075,00 kr
  • BOCH11430
    Laboratory cart 3, demountable, with two steering wheels with lock, plate dimension 800×500 mm
    Laboratory cart 3, demountable, with two steering wheels with lock, plate dimension 800×500 mm
    25 kg per shelf; 50 kg tota l
    900×600×940 mm
    2
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1 Items
       3 500,00 kr
  • BOCH11431
    Laboratorievagn 3, kan monteras isär, med två styrhjul med lås, plattans mått 800×500 mm
    Laboratorievagn 3, kan monteras isär, med två styrhjul med lås, plattans mått 800×500 mm
    25 kg per shelf; 75 kg tota l
    900×600×940 mm
    3
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 750,00 kr
    3 750,00 kr
    1 * 1 Items
       3 750,00 kr