Torkdukar för renrum, StatZorb®
Katalog # 115-3035
Leverantör: CONTEC
Specifikationer
- Förp.:150 torkdukar/påse, 12 påsar/låda
- Beskrivning:StatZorb® wipes, flat stacked
- L×B:230×230 mm
- Modell:StatZorb®
- Fibrer (>100 µm):5,7×10³/m²
- Basvikt:135 g/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):33,6 × 10⁶/m²
- Absorptionsförmåga:215 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:1 s
- Absorptionsförmåga – inre:1,6 ml/g
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,075 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,332 g/m²
- Joner – natrium:12 ppm
- Joner – klorid:9 ppm
Specifikationer
Om denna produkt
StatZorb-duken är tillverkad av ett polyestermaterial i kombination med ledande fibrer som stickats in i ett specialdesignat rutmönster som minimerar antalet 'varma punkter'.
- Polyester fabric is extremely low in both particles and extractables
- Anti-static fabric is abrasion and chemical resistant
- Laser-cut edges seal particles at the wipe's edge
De antistatiska egenskaperna är lika på båda sidor av duken. Ytresistiviteten är 4,3×10⁷. Tiden för statisk avklingning är kortare än 1,5 sekund.
Servetterna tvättas och packas i ett ISO klass 4 renrum för mycket låga halter av partiklar och fibrer. Torken är idealisk för torr avtorkning av känsliga elektroniska komponenter och allmän rengöring i ESD-känsliga områden. De är också lämpliga för användning vid tillverkning av skivenheter eller MR-huvuden.
Suitable for use in ISO cleanroom Class 3 to 5 environments.