ContactUsLinkComponent
2-Chloro-6-nitrotoluene
2-Chloro-6-nitrotoluene
Catalog # EHERC11456300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2-Chloro-6-nitrotoluene
Catalog # EHERC11456300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    250 mg
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :171.58 g/mol
Boiling Pt:238 °C (1013 hPa)
Melting Pt:35…37 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:201-475-9
UN:3457
ADR:6.1,III
CAS Number:83-42-1
Formula:C₇H₆ClNO₂
MDL Number:MFCD00007205