α-klor-p-nitrotoluen
Katalog # MOLE46797071-100G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:171.58 g/mol
Kokande Pt:293 °C (1013 hPa)
Smält Pt:68…70 °C
Densitet:1,5647 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-822-7
FN:3261
ADR:8,II
CAS-nummer:100-14-1
Formel:C₇H₆ClNO₂
MDL-nummer:MFCD00007374