ContactUsLinkComponent
Etylacetat ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Etylacetat ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Leverantör:  VWR Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
Etylacetat ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Leverantör:  VWR Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 99.8 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation residue:
    Max. 0.0005 %
  • Water:
    Max. 0.02 %
Specifikationstestresultat