Canister for cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
115-1874
: CONTEC
- Beskrivning:Behållare med snäpplock
- Förp.:10
This reusable canister holds pre-saturated wipes that are 6" x 9" (152×229 mm) and are dispensed from center-pull rolls.
Canister comes with a snap close lid that helps keep wipes saturated and clean.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904