Torkdukar för renrum, FoamZorb™
115-1860
: CONTEC
- Förp.:18 torkdukar/påse, 56 påsar/låda
- L×B:203×203 mm
- Modell:FoamZorb™
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,936 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,360 g/m²
De här hydrofila dukarna av polyuretanskum är avsedda för användning i renrum och för andra kritiska tillämpningar. De kombinerar hög absorptionsförmåga med extremt låga nivåer av extraherbara rester och partiklar.
- Öppen cellstruktur
- Idealiska för rengöring av litografiska tryck
- Utmärkta för upptorkning av spill och tillämpningar med lösningsmedel eller lösningar
FoamZorb-dukarna har god styrka även i vått tillstånd och är mycket lätta att torka med, utan att häfta fast vid ytorna.
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Tjocklek: 3,2 mm
Färg: Vit