Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tätningar
Microplate tätningar
Förseglingsmattor för 96-brunnars PCR-plattor, Amplate™
Förseglingsmattor för 96-brunnars PCR-plattor, Amplate™
Förseglingsmattor för 96-brunnars PCR-plattor, Amplate™
Katalog # SIMPT329-10
Leverantör:
Simport Scientific
Expandera bilden
Förseglingsmattor för 96-brunnars PCR-plattor, Amplate™
Katalog # SIMPT329-10
Leverantör:
Simport Scientific
Specifikationer
Färg:
Blå
Beskrivning:
Förseglingsmatta för 96-brunnars PCR-plattor
Material:
Santoprene™
Förp.:
5