ContactUsLinkComponent
4-Tolualdehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Irritant
4-Tolualdehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.06179.0250
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Irritant
4-Tolualdehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.06179.0250
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 ml
  • Seq:
    2590
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    0.25 g/l (25 °C)
  • Melting Point:
    -6 °C
  • Molar Mass:
    120.15 g/mol
  • Boiling Point:
    204 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.33 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    71.5 °C DIN 51758
  • Refractive Index:
    1.5447 (20 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    0.9 - 5.6 %(V)
  • Density:
    1.02 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    395 °C DIN 51794
  • Synonyms:
    p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
  • Hill Formula:
    C8H8O
  • Chemical Formula:
    4-(CH3)C6H4CHO
Specification Test Results
About this item
 :
 :120.15 g/mol
Boiling Pt:205 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–6 °C
Density:1,02 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:72 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:203-246-9
 :GHS07
CAS Number:104-87-0
Formula:C₈H₈O
MDL Number:MFCD00006954