Torkdukar för renrum, Polynit-Z
Katalog # 115-2953
Leverantör: CONTEC
Specifikationer
- Förp.:150 torkdukar/påse, 8 påsar/låda
- L×B:229×229 mm
- Fibrer (>100 µm):1,56×10³/m²
- Basvikt:140 g/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):9,2 × 10⁶/m²
- Absorptionsförmåga:405 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:2,0 s
- Absorptionsförmåga – inre:2,9 ml/g
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,01 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,03 g/m²
- Joner – natrium:1,05 ppm
- Joner – klorid:1,25 ppm
Specifikationer
Om denna produkt
Polynit-Z-torkduken har ledande trådar i den interlockstickade polyestern. Det är en mycket ren antistatbehandlad torkduk som lämpar sig väl för tillämpningar som är känsliga för elektrostatiska urladdningar. Den genomsnittliga ytresistiviteten är 3,5×10¹º ohms/sq.
- Mycket rena förseglade kanter som inte är repande
- Tvättade och förpackade i ett renrum av ISO-klass 4
- Låg nivå av både partiklar och extraherbara ämnen
Lämpliga för användning i renrumsmiljöer av ISO-klass 3 till 4.
Färg: Vit