Cryostorage boxes, Cryostore™
Leverantör: Simport Scientific
Gå till:
Om denna produkt
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
7 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Product Family Options
Produktinformation
- FackFörFärgB×D×H, utvTillgänglighetPrice
- 5×51 - 2 ml cryotubesBlå76×76×52 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 8 Items700,00 kr
- 9×93 - 4 ml cryotubesBlå133×133×81 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 6 Items1 400,00 kr
- 7×610 ml kryorörBlå133×133×95 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 950,00 kr
- 7×610 ml cryotubesGrön133×133×95 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 950,00 kr
- 7×610 ml kryorörRöd133×133×95 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 950,00 kr
- 7×610 ml kryorörGul133×133×95 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 950,00 kr
- 9×93 - 5 ml cryotubesBlå133×133×95 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 5 Items1 175,00 kr
- Discontinued-