Provrörsskak för flera rör, V-32
Catalog # 444-0939
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Max. kapacitet:Upp till 32 rör: 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml
- Orbit:2 mm
- Beskrivning:Multi-tube vortex mixer V-32
- Modell:V-32
- Kolvhastighet:500 - 3000 min⁻¹
- Vikt:1,5 kg
- B×D×H:120×180×100 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Mångsidig multiprovrörsskak för kraftfull resuspension av celler eller kemiska pellets i max. 32 rör (16×1,5 ml, 8×0,5 ml and 8×0,2 ml), med möjlighet att blanda enstaka rör upp till 15 ml. Typiska applikationer är kraftig omrörning och resuspension av bakterier, jästceller och pellet, metabolit och enzym extraktion och olika arneten med DNA som deproteinisering av DNA/protein-komplex och rening av lågmolekylära DNA/RNA-fragment.
- Enkel att använda - kontinuerlig drift eller touch-mode med hastighet från 500 till 3000 rpm
- Amplitud: 2 mm
- Kompakt och robust design med kraftfull motor för tyst gång och jämna prestanda
- Gummifötter hindrar provrörskaken att "röra sig på bänken" och absorberar vibrationer
Delivery: Levereras med universell plattform med 32 platser och plan plattform för skakning av enstaka rör.