Orders LinkContactUsLinkComponent
Säkerhetsförseglingar, SampleSafe
Säkerhetsförseglingar, SampleSafe
SampleSafe-försegling, PP, röd, (Ø×L) 2×260 mm
Katalog # 331-0057
Leverantör:   BURKLE
Säkerhetsförseglingar, SampleSafe
Katalog # 331-0057
Leverantör:  BURKLE
Säkerhetsförseglingar, SampleSafe
Säkerhetsförseglingar, SampleSafe
SampleSafe-försegling, PP, röd, (Ø×L) 2×260 mm
Price
1 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
SampleSafe seals are made of PP and are uniquely identified by a 9-digit serial number.
  • Serial numbering for clear identification
  • Stainless steel safety spring provides tamper protection
The seal ring (Ø 2 mm) is able to fit through small eyelets and slits. The tape is secured by a stainless steel spring with one-way tightening mechanism, which ensures a tamper-evident seal.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    SampleSafe-försegling, PP, röd, (Ø×L) 2×260 mm