Mininedsänkningscylinder
Katalog # 300-0665
Leverantör: BURKLE
Specifikationer
- Ø:32 mm
- Kapacitet:50 ml
- Beskrivning:Minicylinder för nedsänkning
- Längd:180 mm
- Material:Rostfritt stål V2A (1.4301)
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
- Överdelen kan skruvas loss vilket underlättar rengöring.
- Testad för användning i explosionsskyddszon 0
- Explosionskategorier IIA och IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
Ordering information: Beställ den passande nedsänkningskabeln samtidigt.