Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Klämmor
Universalklämmor
Klämmor, tre klor
Klämmor, tre klor
Klämmor, tre klor
Leverantör:
BOCHEM
Certifikat
Expandera bilden
Klämmor, tre klor
Leverantör:
BOCHEM
Om denna produkt
Three pronged retort clamps made of stainless steel.
Fingers are covered with a silicone coating