Orders LinkContactUsLinkComponent
Provtagare, ventillansett
Provtagare, ventillansett
Leverantör:   BURKLE
Provtagare, ventillansett
Leverantör:  BURKLE
Certificates
Provtagare, ventillansett
Provtagare, ventillansett
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Provtagare för viskösa, pastaliknande och halvflytande ämnen.
  • Optimerad öppningsmekanism (kan tas isär helt)
  • Lätt att använda och att rengöra
  • Olika skikt förblir intakta, särskilt med pastaliknande ämnen
Designed for use in pharmaceutical applications.
Certifications: DIN 51750.3 and 53242.3
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0076
    Ventillans
    Ventillans
    Stainless steel V4A
    550 mm
    32 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27 675,00 kr
    27 675,00 kr
    1 * 1 Items
       27 675,00 kr
  • 300-0077
    Ventillans
    Ventillans
    Stainless steel V4A
    800 mm
    32 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34 575,00 kr
    34 575,00 kr
    1 * 1 Items
       34 575,00 kr