ContactUsLinkComponent
Universalsax med plasthandtag
Universalsax med plasthandtag
Catalog # BOCH4151
Supplier:  BOCHEM
undefined
Universalsax med plasthandtag
Catalog # BOCH4151
Supplier:  BOCHEM
Specifications
  • Typ:
    Sharp/blunt
  • Längd:
    180 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round