ContactUsLinkComponent
Fenol ≥99%, fria kristaller, GPR RECTAPUR®
Fenol ≥99%, fria kristaller, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20598.465
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Fenol ≥99%, fria kristaller, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20598.465
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Metal drum
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Congealing temperature:
    Min. 39.5 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 0.025 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :94.11 g/mol
Kokande Pt:181,8 °C (1013 hPa)
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:81 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-632-7
FN:1671
ADR:6.1,II
REACH:01-2119471329-32
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
CAS-nummer:108-95-2
Formel:C₆H₅OH
MDL-nummer:MFCD00002143