ContactUsLinkComponent
Fenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Toxisk
Frätande
Hälsa
Fenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Toxisk
Frätande
Hälsa
Fenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    84 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    40.8 °C
  • Molar Mass:
    94.11 g/mol
  • Bulk Density:
    620 kg/m3
  • Boiling Point:
    181.8 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.2 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    81 °C
  • Explosion Limit:
    1.3 - 9.5 %(V)
  • Density:
    1.06 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    595 °C
  • Hazard Class:
    6.1
  • Hazard Class Description:
    Toxic Materials
Specifikationstestresultat
Relaterad information