Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # MOLEM25285847
Marketsource
Leverantör:   Molekula
Creatinine
Katalog # MOLEM25285847
Leverantör:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  60-27-5
Creatinine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  60-27-5
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS-nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • EINECS:200-466-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
Specifikationer