Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine
Creatinine
1 KIT
Katalog # DIAS117119910021
Creatinine
Katalog # DIAS117119910021
CAS-nummer:  60-27-5
Creatinine
1 KIT
CAS-nummer:  60-27-5
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS-nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • EINECS:200-466-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 KIT
Specifikationer