Fenol
Katalog # EHERC16025000
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:94.11 g/mol
Merck Index:12,07390
Kokande Pt:181,7 °C (1013 hPa)
Densitet:1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:81 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-632-7
FN:1671
ADR:6.1,II
REACH:01-2119471329-32
:GHS06
:GHS05
:GHS08
CAS-nummer:108-95-2
Formel:C₆H₅OH
MDL-nummer:MFCD00002143