3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Katalog # MOLE14706101-5G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:414.33 g/mol
EINECS:206-069-5
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:298-93-1
Formel:C₁₈H₁₆N₅BrS
MDL-nummer:MFCD00011964