Isoamyl butyrate
Katalog # ROTH3849.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.24 g/mol
EINECS:203-380-8
FN:2620
ADR:3,III
CAS-nummer:106-27-4
Formel:C₉H₁₈O₂
MDL-nummer:MFCD00044888