Diethyl ethylmalonate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.00906.0250
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 ml
- Seq:2590
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:2.87 g/l (20 °C)
- Molar Mass:188.22 g/mol
- Boiling Point:204 - 206 °C (1013 hPa)
- Flash Point:88 °C
- Refractive Index:1.4158 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.00 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:Ethylmalonic acid diethyl ester
- Hill Formula:C9H16O4
- Chemical Formula:C2H5CH(COOC2H5)2
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:188.22 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:205-093-3
CAS-nummer:133-13-1
Formel:C₉H₁₆O₄
MDL-nummer:MFCD00009167