ContactUsLinkComponent
Diethyl ethylmalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl ethylmalonate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.00906.0250
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Diethyl ethylmalonate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.00906.0250
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 ml
  • Seq:
    2590
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    2.87 g/l (20 °C)
  • Molar Mass:
    188.22 g/mol
  • Boiling Point:
    204 - 206 °C (1013 hPa)
  • Flash Point:
    88 °C
  • Refractive Index:
    1.4158 (20 °C, 589 nm)
  • Density:
    1.00 g/cm3 (20 °C)
  • Synonyms:
    Ethylmalonic acid diethyl ester
  • Hill Formula:
    C9H16O4
  • Chemical Formula:
    C2H5CH(COOC2H5)2
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :188.22 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:205-093-3
CAS-nummer:133-13-1
Formel:C₉H₁₆O₄
MDL-nummer:MFCD00009167