ContactUsLinkComponent
Giemsa's stain lösning
Giemsa's stain lösning
Catalog # CTEH61025/1
Supplier:  CLIN TECH
CAS Number:  
Giemsa's stain lösning
Catalog # CTEH61025/1
Supplier:  CLIN TECH
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
EINECS:257-438-2
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:51811-82-6
MDL Number:MFCD00081642