ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Catalog # P317
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Kaliumhydroxid
Catalog # P317
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Merck Index:12,07806
Boiling Pt:1320 °C (1013 hPa)
Melting Pt:360 °C
Density:2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-181-3
UN:1813
ADR:8,II
REACH:01-2119487136-33
 :GHS05
 :GHS07
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553