Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitala byretter, TECHNOTRATE
Digitala byretter, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Katalog # KART83250
Leverantör:   KARTELL
Digitala byretter, TECHNOTRATE
Katalog # KART83250
Leverantör:  KARTELL
Digitala byretter, TECHNOTRATE
Digitala byretter, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Price
32 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Digital byrett för att täcka volymintervallet 0 til 50 ml. Genom att trycka på knappen 'DOS' kan användaren förinställa byrettvolymen för titreringar. Genom att trycka på knapparna 'ZERO' och 'TITR' kan titreringen startas direkt. För vätskor av olika viskositeter/densiteter kan TECHNOTRATE enkelt omkalibreras genom att trycka på knappen 'O/CAL'.
  • Möjlighet att skriva ut dagliga/veckovisa värden vid anslutning till en dator och skrivare via gränssnittet 'Witolink'
  • 'Luftrening' utan problem eller förlust av reagens/titreringsmedia
  • Inget mer spill, säker viloposition
  • Automatisk brytning av strömmen efter tre minuter
  • Laddningsbart batteri
Dokument
Specifikationer
  • Kapacitet:
    0 - 50 ml
  • Noggrannhet:
    ≤0,2 %
  • Indelning:
    0,01 ml
  • Reproducerbarhet:
    ≤0,1 %
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Flaska, brun, GL 45
    Flaska, brun, GL 45
    KART83011
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Flaska, brun, GL 45
    Flaska, brun, GL 45
    KART83012
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Sugslang, Dosipet, 2,5–10 ml
    Sugslang, Dosipet, 2,5–10 ml
    KART83016
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Utloppsrör, 220 V–50 Hz
    Utloppsrör, 220 V–50 Hz
    KART83019
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 495,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Utloppsrör, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5–100 ml
    Utloppsrör, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5–100 ml
    KART83020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Set med 5 adaptrar: A25, A28, A38, A40, A45
    Set med 5 adaptrar: A25, A28, A38, A40, A45
    KART83023
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Backventil i glas för kontroll, DOSIPET-Technotrate
    Backventil i glas för kontroll, DOSIPET-Technotrate
    KART83026
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 000,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Calcium chloride tube
    Calcium chloride tube
    KART8302400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    KART8302700
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 635,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    KART8302800
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 660,00 kr