- Temperaturområde:Omgivande...370 °C
- Beskrivning:ARE magnetomrörare med värme
- Seq:01
- Modell:ARE
- Hastighetsområde:<1500 min⁻¹
- W×D×H:165×280×115 mm
- Temperaturkontroll, noggrannhet:-
- Värmeeffekt:630 W
- Värmeyta:Ø 155 mm
- Max. volym H₂O:15 L
- Plattans mått:Ø 150 mm
- Plattmaterial:Aluminiumlegering
- Vikt:2,6 kg
- Förp.:1
Magnetiska omrörare med belagd toppplatta av aluminiumlegering som ger jämn värmefördelning och god kemikaliebeständighet, flitigt använt i forskning och utveckling, industri- och universitetslaboratorier.
- Utmärkt kemikalieresistens
- Högsta temperatur 370 °C
- Accepterar upp till 15 liter flaskor (ARE) och 20 liter (AREX)
- Elektronisk hastighetsreglering upp till 1500 varv per minut
- Kraftfull magnet med hög effekt PCM-typ
- AREX-modeller bibehåller konstant hastighet även när viskositeten förändras
- Anslutning för valfri Vertex-kontakttermometer för att möjliggöra direkt kontroll av provtemperaturen (Endast AREX)
Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.
SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.
Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.
VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.
Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.