4-Nitrofenol
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # MOLEM26742594
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
- CAS-nummer:100-02-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-nummer:MFCD00007331
- Molecular Weight:139.11 g/mol
- Merck Index:13,06654
- Kokande Pt:279 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:110…114 °C
- Densitet:1,48 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:169 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:202-811-7
- FN:1663
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg