Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverantör:   THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverantör:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles, and syringe filters. Filter vials minimise steps and loss of product. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
  • Compatible with both UHPLC and standard HPLC autosamplers
  • Colour coded pre-slit caps for easy identification of membrane and porosity
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porstorlek
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • Nylon
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 500 Items
       20 250,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 500 Items
       20 250,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 500 Items
       20 250,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 100 Items
       20 250,00 kr
  • Nylon
    0,45 µm
    Rosa
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • Nylon
    0,45 µm
    Rosa
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 500 Items
       20 250,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 8 100,00 kr
    8 100,00 kr
    1 * 200 Items
       8 100,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 20 250,00 kr
    20 250,00 kr
    1 * 500 Items
       20 250,00 kr