Transportlådor för biologiskt riskavfall
Katalog # 216-4305
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Beskrivning:Säkerhetslådor för rör och behållare
- B×D×H:330×175×180 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
PC med silikonpackning och handtag av rostfritt stål, transparent.
- Helt autoklaverbara
- Med silikonpackning, 4 sidolås och handtag av rostfritt stål
- Levereras med bruksanvisning som godkänts av WHO
- Symbol för biologiskt riskavfall på lådan
Säkerhetslådor för allmänt bruk som används för att transportera rör eller urin- och avföringsbehållare under säkra förhållanden.