Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Nitrofenol 99%
4-Nitrofenol 99%
Toxisk
Hälsa
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
4-Nitrofenol 99%
Certificates
4-Nitrofenol 99%
5 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
  • CAS-nummer:100-02-7
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00007331
  • Molecular Weight:139.11 g/mol
  • Merck Index:13,06654
  • Kokande Pt:279 °C (760 mmHg)
  • Smält Pt:>112 °C
  • Densitet:1,48 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:169 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:202-811-7
  • FN:1663
  • ADR:6.1,III
Dokument
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    112 to 115 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 to ≤104.0 %
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 615,00 kr
    615,00 kr
    1 * 5 g
       615,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO157050050
  • Plastic bottle
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 790,00 kr
    790,00 kr
    1 * 100 g
       790,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO157051000
  • Plastic bottle
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 250 g
       1 025,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO157052500
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2 050,00 kr
    2 050,00 kr
    1 * 1 kg
       2 050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO157050010
  • Plastic drum
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 7 500,00 kr
    7 500,00 kr
    1 * 5 kg
       7 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO157050051