ContactUsLinkComponent
2-Nitrofenol för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
2-Nitrofenol för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    2.1 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    43 - 45 °C
  • Molar Mass:
    139.11 g/mol
  • Boiling Point:
    215 - 216 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.15 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    108 °C
  • Ignition Point:
    550 °C