2-Nitrofenol för syntes, Sigma-Aldrich®
: Merck
:88-75-5
:
:C₆H₅NO₃
:MFCD00011688
:139.11 g/mol
:12,06717
:214,6 °C (1013 hPa)
:43…45 °C
:1,599 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:201-857-5
:1663
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:108 °C
- Solubility:2.1 g/l (20 °C)
- Melting Point:43 - 45 °C
- Molar Mass:139.11 g/mol
- Boiling Point:215 - 216 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.15 hPa (25 °C)
- Flash Point:108 °C
- Ignition Point:550 °C