ContactUsLinkComponent
Urinprovsbehållare
Urinprovsbehållare
Catalog # KART591
Supplier:  KARTELL
undefined
Urinprovsbehållare
Catalog # KART591
Supplier:  KARTELL
Specifications
  • Kapacitet:
    1500 ml
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
HDPE, translucent.
  • With cap
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean