ContactUsLinkComponent
Mätbägare med handtag
Mätbägare med handtag
Katalog # RSGA718.200
Leverantör:  RSG
Leverantör #: 718.200
undefined
Mätbägare med handtag
Katalog # RSGA718.200
Leverantör:  RSG
Leverantör #: 718.200
Logga in för tillgänglighet
Select an Option
130 mm
Select an Option
2000 ml
Select an Option
170 mm
Select an Option
1
Om denna produkt
Stainless steel, Remanit 4301, with handle.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.