Dissektionssats
Katalog # 631-1279
Leverantör: RSG
Specifikationer
- Beskrivning:Dissektionsset i sex delar
- Förp.:1 SET
Specifikationer
Om denna produkt
Dissektionsset med sex delar tillverkat av rostfritt stål, förpackat i en påse.
- En skedspatel, 150 mm
- En spetsig pincett, 130 mm
- En pulverspatel, 150/9 mm
- En skalpell, 125 mm
- En sax rak, 100 mm
- En spatel med blad, 150 mm