ContactUsLinkComponent
VWR®, Pipettespetsar, refill
  613-1087
VWR®, Pipettespetsar, refill
  613-1087
  • Förp.:
    5×96 (racktorn)
  • Steril:
    -
  • Volym:
    100 - 1250 µl
  • Seq:
    29
Klar PP, sterila och osterila, autoklaverbara.
  • Osterila spetsar är fria från RNA och DNA. Sterila spetsar är certifierat fria från RNA, DNA och endotoxiner
  • Robusta, stapelbara och lätta att greppa
  • Autoklaverbara, påfyllningsbara rack, med lock
 : SC: enkanalspipett/MC: multikanalspipett
För komplett information om kompatibilitet, kontakta Avantor:s kundtjänst.