ContactUsLinkComponent
Bägartänger
Bägartänger
Catalog # 231-0635
Supplier:  RSG
undefined
Bägartänger
Catalog # 231-0635
Supplier:  RSG
Specifications
  • Längd:
    250 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.