Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette for turbidity
Cuvette for turbidity
Cuvette for turbidity, 25 ml, 25 mm, 70 mm, Optiskt glas
Katalog # 634-0944
Leverantör:   Hellma
Cuvette for turbidity
Katalog # 634-0944
Leverantör:  Hellma
Cuvette for turbidity
Cuvette for turbidity
Cuvette for turbidity, 25 ml, 25 mm, 70 mm, Optiskt glas
Price
4 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    25 mm
  • Volym:
    25 ml
  • Material:
    Optiskt glas
  • Beskrivning:
    Cuvette for turbidity
  • Höjd:
    70 mm